Learn More
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE
Marke:  Poeppelmann™ 60029340000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10358974
  • 258.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Naturfarben
33 mm
AD x H: 314 x 33 mm, 32,5 mm Einstecktiefe
LDPE
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
25/Packung
314 mm
Konischer Verschluss