missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, GPN 600 (22,5 mm Einsetztiefe)
122.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Konischer Verschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |
Länge (metrisch) | 22,5 mm |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10073754
|
Poeppelmann™
60019900000 |
AD x H: 209 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe |
122.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
10083754
|
Poeppelmann™
60021800000 |
AD x H: 235 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe |
162.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
10537204
|
Poeppelmann™
60024900000 |
AD x H: 267 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe |
220.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
Spezifikation
Naturfarben | |
Konischer Verschluss | |
22,5 mm |
LDPE | |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
25/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts