missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (14 mm Einsetztiefe)
Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 14 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.
Marke: Poeppelmann™ 60003980000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 14 mm Einsatztiefe
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Konisches Design, ideal für Toleranzen
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Spezifikation
Naturfarben | |
14 mm | |
AD x H: 46 x 14 mm, 14 mm Einstecktiefe | |
LDPE |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
100/Packung | |
46 mm | |
Kegelförmige Verschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur