Learn More
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE
Marke: Poeppelmann™ 60007650000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Naturfarben | |
17 mm | |
AD x H: 87 x 17 mm, 16,8 mm Einstecktiefe | |
LDPE |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
100 Packung | |
87 mm | |
Konische Verschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE > Abmessungen (Außen-Ø x H):87 x 17 mm, 16,8 mm Einbautiefe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur