Learn More
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz
Mit Rippen am Schüttler für einen sicheren Sitz auch bei unterschiedlichen Röhrchentoleranzen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Endstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
Marke: Poeppelmann™ 32000340000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solides Design für erhöhte Anforderungen
- Gemäß DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127th | |
Gerippter Verschlussstopfen | |
19 mm |
34 mm | |
Für eine hohe Beladungskapazität |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz > Durchmesser: 34 mm; Höhe: 19 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur