Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß
Codice prodotto. 11783234
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Produkttyp:
Behälter
Ionisierter Behälter
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
160 Stück
70 Stück
80 Stück
Codice prodotto. 11783234
missing translation for 'mfr': Gosselin™ PR105001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
  • Nicht steril
  • Hohe Stoßfestigkeit
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Enthält Doppelschraubverschluss aus Polypropylen, weiß
Anzahl pro Karton 80/Karton
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato