Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Beschreibung
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
- Kappe aus Polyethylen
- Auslaufsicherer Schraubverschluss
- Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 380/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nr. |
Form | Zylindrisch |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur