Learn More
Gosselin™ Petrischale aus Polystyrol
Artikelnummer. 15268043
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
55 mm
140 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
14,2 mm
20,6 mm
Lüftung:
0
3
6
Packungsgröße:
1620 Stück
176 Stück
Artikelnummer. 15268043
Marke: Gosselin BP14307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schalen aus Kristallpolystyrol, mit optimaler Planlage.
  • Geeignet für die aseptische Produktion
  • Strahlensterilisiert
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Farbe Naturfarben
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird im Klinik-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet
Menge 176/Karton
Lüftung 3
Höhe (metrisch) 20,6 mm
Durchmesser (metrisch) 140 mm