Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
Marke: Gosselin™ FL60-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stoßfest
- Autostabiler Klappverschluss
- Mit oder ohne Schriftfeld
Spezifikation
Behälter | |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
50 ml | |
Blau | |
Blau | |
78 mm | |
650/Karton |
Ja | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
EG N°1935/2004 | |
Klappverschluss | |
31 mm | |
Blauer Polypropylen-Klappdeckel |