Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Artikelnummer. 11793144
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 mL
50 ml
90 ml
300 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Naturfarben
Anzahl pro Karton:
240/Karton
350/Karton
650/Karton
Packungsgröße:
240 Stück
350 Stück
650 Stück
Artikelnummer. 11793144
Marke: Gosselin™ FL30001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
  • Stoßfest
  • Autostabiler Klappverschluss
  • Mit oder ohne Schriftfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Graduated Ja
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 300 ml
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlusstyp Klappverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Höhe (metrisch) 88 mm
Enthält Natürlicher Polypropylen-Klappdeckel
Anzahl pro Karton 240/Karton