Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
Marke: Gosselin™ FL100-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stoßfest
- Autostabiler Klappverschluss
- Mit oder ohne Schriftfeld
Spezifikation
Behälter | |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
90 ml | |
Blau | |
Blau | |
80 mL | |
Blauer Polypropylen-Klappdeckel |
Ja | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
EG N°1935/2004 | |
Klappverschluss | |
43 mm | |
80 mm | |
350/Karton |