Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Artikelnummer. 11713154
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 mL
50 ml
90 ml
300 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Naturfarben
Anzahl pro Karton:
240/Karton
350/Karton
650/Karton
Packungsgröße:
240 Stück
350 Stück
650 Stück
Artikelnummer. 11713154
Marke: Gosselin™ FL5201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
  • Stoßfest
  • Autostabiler Klappverschluss
  • Mit oder ohne Schriftfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Graduated Nein
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 45 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlusstyp Klappverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Höhe (metrisch) 85 mm
Enthält Natürlicher Polypropylen-Klappdeckel
Anzahl pro Karton 650/Karton