Learn More
Gosselin™ X6000 PROBENROEHRCHEN PS 10,8X42 . .
Artikelnummer. 11713304
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
6000 Stück
Artikelnummer. 11713304
Marke: Gosselin™ TL4001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ PP-Rundbodenröhrchen sind Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden, die mit Automatisierungssystemen und Zentrifugation kompatibel sind.
  • Aus strapazierfähigem Polypropylen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Kompatibel mit Zentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 10,9 mm
Produkttyp Rörchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 mL
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6000
Anzahl pro Packung 1500
Sterilität Steril
Höhe (metrisch) 42,5 mm