Learn More
Gosselin™ X200 JUG CONICAL PP RED CAP .
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
Beschreibung
- Aus strapazierfähigem Polypropylen
- Konische Form
- Flacher Boden
- Roter Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 200 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 74 mm |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 200/Karton |
Anzahl pro Packung | 200/Pckg. |
Gewicht (metrisch) | 0,01 kg |
Verschlussfarbe | Rot |
Klarheit | Naturfarben |