Learn More
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1.000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Ja
Ja (nicht montiert)
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
220 Stück
250 Stück
460 Stück
660 Stück
Beschreibung
- Stoßfest
- Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
- Polyethylen-Schnappverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Form | Konisch, zylindrisch |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004 |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Farbe | Weiß |
| Mehr anzeigen |