Learn More
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11793154
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1.000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Ja
Ja (nicht montiert)
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
220 Stück
250 Stück
460 Stück
660 Stück
Artikelnummer. 11793154
Marke: Gosselin™ PC100003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
  • Stoßfest
  • Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Nein
Graduated Ja
Material Polypropylen
Form Konisch, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlusstyp Schnappverschluss (nicht mitgeliefert)
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 105 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Anzahl pro Karton 250/Karton