Learn More
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff
Ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor. Die Gosselin™ Polypropyleneimer mit Griff werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
Marke: Gosselin™ JT10-01
75.23 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Nicht steril
- Praktischer Tragegriff
- Verschluss mit Originalitätssicherung
Spécification
Becher | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
251 mm | |
264 mm | |
20 Packungen |
Polypropylen | |
EG N°1935/2004 | |
226 mm | |
271 mm | |
Schnappverschluss, Griffe und Deckel |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.