Learn More
Gosselin™ Polypropylenbecher mit Griff
Artikelnummer. 11719535
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
45 Stück
75 Stück
80 Stück
Kapazität (metrisch):
3000 mL
5700 mL
Artikelnummer. 11719535
Marke: Gosselin™ JT3801
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor. Die Gosselin™ Polypropyleneimer mit Griff werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
  • Nicht steril
  • Praktischer Tragegriff
  • Verschluss mit Originalitätssicherung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Farbe Weiß
Enthält Schnappverschluss, Griffe und Deckel
Menge 75 Packungen