Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke: Corning™ BB64-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Doppelt verpackt | |
14,5 mm |
Kariert | |
Rund | |
1 | |
6 | |
65 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
916745 | Konformitätsbescheinigung | 21/02/2025 | BB64-01 |
908205 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | BB64-01 |
898039 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | BB64-01 |
883110 | Konformitätsbescheinigung | 11/07/2024 | BB64-01 |
846538 | Konformitätsbescheinigung | 11/07/2024 | BB64-01 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > Ein Fach; sechs Belüftungsöffnungen; steril; doppelt verpackt; 65 x 15 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur