Learn More
Gosselin™ oktogonale PET-Flaschen mit Graduierung, transparent
389.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
31 mm
31,7mm
31.7 mm
Länge (metrisch):
53mm
53 mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92.5 mm
Höhe (metrisch):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Beschreibung
- Graduiert
- Steril gemäß SAL-Wert 10-3
- Etikett zur Rückverfolgbarkeit
- Mit Schraubverschluss mit Manipulationsnachweis
- Entspricht ISO 5667-3 und 19458
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31.7 mm |
Material | PET |
Länge (metrisch) | 53mm |
Sterilität | Ionisiert |
Breite (metrisch) | 53mm |
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Zertifizierung/Konformität | EG-Nr. 1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Ja |