Learn More
Gosselin™ oktogonale PET-Flaschen mit Graduierung, transparent
116.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
31 mm
31,7mm
31.7 mm
Länge (metrisch):
53mm
53 mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92.5 mm
Höhe (metrisch):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Beschreibung
- Graduiert
- Steril gemäß SAL-Wert 10-3
- Etikett zur Rückverfolgbarkeit
- Mit Schraubverschluss mit Manipulationsnachweis
- Entspricht ISO 5667-3 und 19458
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31,7mm |
Enthält | Naturfarbener HDPE-Schraubverschluss |
Material | PET |
Länge (metrisch) | 92mm |
Anzahl pro Packung | 48/Karton |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 92,5mm |
Verschlussfarbe | Naturfarben |