Learn More
Gosselin™ Gosselin™ PET-Flaschen für Umweltproben
Artikelnummer. 15307067
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Enthält:
30 mg Natriumthiosulfat
60 mg Natriumthiosulfat
Hergestellt aus Polyethylen-Terephthalat für Festigkeit und kristallklare Sichtbarkeit. Corning™ Gosselin™ PET-Umweltprobenahmeflaschen enthalten Natriumthiosulfat zur Neutralisierung von Restchlor für präzise Wasseruntersuchungen.
  • Manipulationssicherer, auslaufsicherer Schraubverschluss
  • Etikett für Rückverfolgbarkeit
  • Geringes Gewicht
  • Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
  • Unzerbrechlich
  • Steril
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31.7 mm
Enthält 30 mg Natriumthiosulfat
Material PET
Länge (metrisch) 63 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 63 mm
Form Achteckig
Höhe (metrisch) 132 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe