Learn More
Corning™ Gosselin™ achteckige Polyethylenterephthalat-Flaschen
268.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.8 oz.)
16,9 oz., 500 ml
250 ml (8.45 oz.)
4.2 oz., 125 mL
8,45 oz., 250 ml
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Verpackung:
Großpackung
Tray Filmed Packed
Beschreibung
- Glasklar
- Mit erhabenen Graduierungen in Schritten von 25 ml
- Manipulationssicherer HDPE-Schraubverschluss
- Äußerst ergonomisch
- Steril 103
- Lebensmittelkonform
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
Material | PET |
Länge (metrisch) | 63 mm |
Verpackung | Großpackung |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 63 mm |