Learn More
X1500 Seal LDPE D58 58MM . Artikelnummer.: 11797145
Zum Warenkorb hinzufügen
X1500 Seal LDPE D58 58MM .
Artikelnummer. 11797145
58 mm
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
58 mm
Artikelnummer. 11797145
Marke: Gosselin OB6501
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Menge 1500/Karton
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
X1500 Seal LDPE D58 58MM . >