Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben Artikelnummer.: 11719592
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11719592
Doppelschraubverschluss, HDPE, EC N°1935/2004, Blau
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
CE, IVD, EG N°1935/2004
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Artikelnummer. 11719592
Marke: Gosselin™ LC25007
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 250 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzelverschluss, einem Doppelverschluss oder mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
  • Bruchsicher
  • Erhabene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 57mm
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 57mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 109 mm
Verschlussauskleidung Tresylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppelschraubverschluss
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben >