Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben Artikelnummer.: 11830842
Verfügbar ab: 22-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11830842
Einzelner Schraubverschluss, Unsteril
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Sterilität:
Ionisiert
Steril
Unsteril
Artikelnummer. 11830842
Marke: Gosselin™ LR50A02
Verfügbar ab: 22-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchsicher
  • Lebensmittelqualität
  • Durch Ionisation sterilisiert
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 36 mm
Anzahl pro Packung Großpackung
Menge 600/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 36 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 77 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben >