Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 250 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Packungsgröße:
145 Stück
Beschreibung
- Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
- Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
- Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
- Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
- Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Menge | 145/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |