Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
279.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Beschreibung
- Große Öffnung
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 50 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004 |