Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11802532
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
250 Stück
335 Stück
Artikelnummer. 11802532
Marke: Gosselin™ LR10008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe, einer separaten Dichtung oder einem Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 51mm
Menge 335/PK
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 51mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 80 mm
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss