Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden
Ausgezeichnet für den Einsatz in einem klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit flachem Fuß sind aus transparentem, naturfarbenen Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TP5-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13483916
  • 385.74 € / 1600 Stück
Verfügbar ab: 24-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zentrifugenröhrchen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Nil
  • Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoffe konform mit Verordnung EG N°1935/2004
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
LDPE
Mit rotem Schraubverschluss
54 mm
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
Gehäuse 400BG
Steril
Screw Cap
Rot
Naturfarben
7 ml
Polypropylen
Schraubverschluss
Karton mit 1600
16,6 mm
Röhrchen mit flachem Boden