Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-10 ml-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ TP10-03
Beschreibung
- Erhöhter Rand
- Zur Verwendung in Laboren
- Mit Automatisierungssystemen kompatibel
- Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen.
- Steril oder aseptisch erhältlich
- Mit rotem oder weißem Verschluss erhältlich
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
10 ml | |
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
250/Beutel | |
Nein | |
15,8 mm | |
Röhrchen mit flachem Boden |
Weiß | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Erhöhter Rand | |
Karton mit 1000 | |
Unsteril | |
Ja; Schraubverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen > Weißer Verschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur