Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Codice prodotto. 12672295
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
3 l
3 l
9 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Material:
HDPE
Polypropylen
Breite (metrisch):
25.5 cm
30 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Höhe (metrisch):
40 cm
50 cm
50 cm
60 cm
78 cm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
450 Stück
500 Stück
750 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12672295
missing translation for 'mfr': Corning™ SA0905
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Aus PP oder PE.
Folienstärke 40μm
Volumen von 3 bis 33L
PP Beutel
Bis 134°C thermisch beständig
Ohne Biohazard Symbol
PE Beutel
Bis 121°C thermisch beständig
Mit Biohazard Symbol
Lieferung in Rollen á 25 Beutel
Material: PE
Volumen: 9L
Grösse: 300x500mm
Order Info
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 9 l
Farbe Natural
Höhe (metrisch) 50 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Biohazard symbol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld.
Breite (angloamerikanisch) 11,81 in.
Dicke 40 μm
Höhe (angloamerikanisch) 19.68 in.
Material HDPE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato