Learn More
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Marke:  Gosselin TK75-018
200.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11769382
  • 222.45 € / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reagenzgläser aus natürlichem Polystyrol oder Polypropylen
  • Nennvolumen 5 ml 
  • Montiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EC N°1935/2004, ISO 11137
LDPE
5 ml
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
500/Beutel
Nein
12,8 mm
Rundboden-Röhrchen
Rot
Naturfarben
Polypropylen
Flügelkappe
2000 Karton
Steril
Ja
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Steril; Polypropylen; mit Flügelkappe