Learn More
Gold-Nanopartikel, 90 nm, in 0.1 mM PBS 95 %, OD1, 564 nm Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | supplied in 0.1mM PBS, OD: 1, 564nm absorption |
Menge | 25 mL |
Reinheit (%) | 95% |
Partikelgröße | 90nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |