Learn More
Gold-Nanopartikel, 80 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 553 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Suitable for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Geeignet für die Adsorption thiolierter Liganden wie Oligonukleotide und Polyethylenglykole
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 553nm absorption |
Menge | 25 mL |
Partikelgröße | 80nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |