Learn More
Gold(III)-bromid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 44.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold(III) bromide |
Schmelzpunkt | ∼160°C (decomposition) |
Physikalische Form | granular |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 436.69 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Güte | Premion™ |