Learn More
Goldfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311189
Goldfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311189
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Artikelnummer. 11311189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011389.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7440-57-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Au
MDL-Nummer MFCD00003436
Menge 25 x 25 mm
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Premion™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈6g/25x25mm
Form Folie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT08K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number011389.FI,011389.FF
ChargennummerN13K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number011389.FI,011389.FF
ChargennummerY02I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2022 Catalog Number011389.FI,011389.FF
ChargennummerW26D010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011389.FI,011389.FF
ChargennummerU09F026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011389.FI,011389.FF
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Goldfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >