Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen™ A16126
76.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15323936
  • 114.00 € / 2 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Goat anti-Rabbit IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody for ELISA
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG Fc Cross-Adsorbed
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity chromatography
RUO
Rabbit
Liquid
ELISA
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobin Fc region
2 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody > 2 mg; Unconjugated