missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat Anti-Chicken IgY Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: R&D Systems BAF010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgY Polyclonal specifically detects IgY in Chicken samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
IgY | |
Polyclonal | |
Biotin | |
Goat | |
Affinity Purified | |
RUO | |
Detects chicken IgY heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with human IgG, rabbit IgG, rat IgG, and mouse IgG is observed. | |
Chicken | |
IgG |
Western Blot | |
LYOPH | |
Western Blot | |
Chicken IgY | |
250 μg | |
Secondary | |
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur