missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Chicken IgY, Biotin, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Marke: Abnova PAB29097.500uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Goat anti-Chicken IgY | |
Polyclonal | |
Goat polyclonal antibody raised against Chicken IgY. The antibody is conjugated with Biotin. | |
Liquid | |
Purified chicken IgY (whole protein) emulsified in Freund's adjuvant. | |
500 μL | |
Chicken | |
Liquid |
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot | |
Biotin | |
ELISA Immunocytochemistry Immunohistochemistry Western Blot(1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Goat | |
Affinity purification | |
Secondary | |
Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur