Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts GN-ID B-Kit
Microgen Bioproducts GN-ID B – Zur Verwendung als zusätzliches 12-Testsystem zur Identifizierung von verschiedenen gramnegativen und oxidase-positiven Bakterien.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-65
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Microgen Bioproducts GN-ID B Kit erweitert das Format auf ein 24-Substrat-ID-System für Enterobacteriaceae und oxidase-positive, nicht anspruchsvolle, gramnegative Bakterien.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Teststreifen enthalten 12 biochemische Substrate (Gelatine, Malonat, Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Saccharose, Laktose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, Arginin, TDA, Nitrat) | |
Bakterienisolat | |
Teststreifen | |
24 Teststreifen | |
Monera | |
24 Teststreifen | |
>99% | |
18 bis 24 Stunden Inkubation für Enterobacteriaceae und nach 48 Stunden für oxidase-positive Isolate |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
24 Teststreifen | |
>99% | |
Teststreifen in anderen Kits enthalten | |
12 pro Teststreifen | |
Karton mit Beuteln und Teststreifenhalter | |
Alle derzeit bekannten Enterobacteriaceae und eine lange Reihe an an oxidase-positiven gramnegativen Bakterien | |
Bakterien |