Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser sind eine Serie von Messern aus Edelstahl, die sich ideal für hygienische Anwendungen eignen.
Marke: Sampling Systems™ A330-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Palettenmesser | |
Poliert | |
150 mm |
Edelstahl | |
225 mm | |
25 mm |