Learn More
Glyoxal, 40 % w/w wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glyoxal wird zur Vorbereitung von 4,5-Dihydroxy-2-Imidazolidinon durch Kondensation mit Harnstoff verwendet. Findet Anwendung in Ledergerbungs-, Textilveredelungs- und Papierbeschichtungsprozessen. Ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Imidazolen. Fungiert als Lösungs- und Vernetzungsmittel in der Polymerchemie. Wird darüber hinaus als Fixiermittel für die Histologie verwendet, um Zellen zu konservieren, damit sie unter einem Mikroskop untersucht werden können.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits- und hitzeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starkem Reduktionsmittel, Sauerstoff, Peroxiden, Amiden, Aminen, hydroxyhaltigen Materialien, Salpetersäure und Aldehyden.
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Glyoxal |
Schmelzpunkt | -14°C |
Dichte | 1.271 |
Siedepunkt | 104°C |
Strukturformel | HCOCHO |
Brechungsindex | 1.409 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1732463 |
Merck Index | 14,4509 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide. |
Show More |
Safety and Handling
- Glyoxal, 40% w/w aq. soln
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedial, Ethyleneglycol
RUO – Research Use Only