Learn More
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16427326 100 mg
16447358 10 mg
16473377 50 mg
3 options
Artikelnummer. 16427326
Marke: Medchem Express HY17465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycopyrrolate
Physikalische Form Solid
CAS 596-51-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H28BrNO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 398.33
Formelmasse 398.33
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research