Learn More
Glycophorin A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15874-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885254
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CD235a (Glycophorin A, GPA) is a transmembrane sialoglycoprotein expressed on erythrocytes and their precursors. Similarly to glycophorin B (GPB), these molecules provide the cells with a large mucin-like surface, which minimalizes aggregation between erythrocytes in the circulation. GPA is the carrier of blood group M and N specificities, while GPB accounts for S, s and U specificities. CD235a is a receptor of Hsa, an Streptococcus adhesin.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Glycophorin A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated