Learn More
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15790809
compliance-icons compliance-icons
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790809
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15790809
Marke: Thermo Scientific Acros 154510250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
InChI-Schlüssel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glykolsäure, Hydroxyessigsäure, Hydroxyethansäure, Essigsäure, Hydroxy, Glykolat, Caswell Nr. 470, Alpha-Hydroxyessigsäure, Kyselina glykolova Tschechisch, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glykolsäure
Schmelzpunkt 72.0 °C bis 80.0 °C
Siedepunkt 100.0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 %
Strukturformel HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Formelmasse 76.04
Reinheit (%) 99%
Menge 25 g
Flammpunkt >300 °C
Infrarotspektrum Entspricht Ref.
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Dampfdruck Dampfdruck: 8.1 W bei 80 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0395325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number154515000,154510025,154510250,154511000
ChargennummerA0463910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number154515000,154510025,154510250,154511000
ChargennummerA0460343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number154515000,154510025,154510250,154511000
ChargennummerA0377542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number154515000,154510025,154510250,154511000
ChargennummerA0400593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number154515000,154510025,154510250,154511000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-hydroxy-acetic acid
Name des Produkts
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >