Learn More
Glykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020526
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11424164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12511.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Glykolsäure wird zur Behandlung von Akne und Falten verwendet. Sie wird auch in der Textilindustrie als Färbe- und Gerbmittel eingesetzt. Sie wird in Emulsionspolymeren, Lösungsmitteln und Additiven für Tinte und Farben verwendet. Sie ist auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese wie Redoxreaktionen, Veresterung und Langkettenpolymerisation nützlich. Sie dient als Monomer bei der Herstellung von Polyglykolsäure und anderen biokompatiblen Copolymeren. Darüber hinaus wird sie als Konservierungs- und Aromastoff in der organischen Synthese verwendet. Sie wird auch in Klebstoffen und Kunststoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Diethylether, Aceton, Essigsäure und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
MDL-Nummer MFCD00004312
InChI-Schlüssel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
pH 2
Schmelzpunkt 74°bis 80 °C
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HOCH2CO2H
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Formelmasse 76.05
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,49
Menge 100g
Geruch Unangenehm
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxyacetic acid