Learn More
Glycin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
37.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
Glycin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver)
Glycin wird bei der Herstellung von Tris-–Glycin-Elektrophoresepuffern und Kulturmedien verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Schmelzpunkt | 182°C |
Extinktion | 0.1 AU max. at 280nm |
Ammonium | 0.02% max. |
Arsen (As) | 1ppm max. |
pH | 5.9 to 6.4 |
Farbe | Weiß |
Chlorid | 0.003% max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 98.5 to 101.0 % |