Learn More
Glycin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15587844
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Formelmasse 75.07
Güte Multi-Kompendium/USP
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.16 kg