Learn More
Glycinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.90 € - 444.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5680-79-5 |
---|---|
Summenformel | C3H8ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 125.55 |
MDL-Nummer | MFCD00012870 |
InChI-Schlüssel | COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride |
PubChem CID | 122755 |
IUPAC-Name | Methyl 2-aminoacetathydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].COC(=O)CN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11438026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.22 |
100 g |
30.90 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11448026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.36 |
500 g |
99.80 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11458026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.0E |
2500 g |
444.00 €
2500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenGlycin-Methylester-Hydrochlorid ist eine nicht essentielle Aminosäure, die für die menschliche Entwicklung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 % w/v) und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Chemische Identifikatoren
5680-79-5 | |
125.55 | |
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N | |
122755 | |
[H+].[Cl-].COC(=O)CN |
C3H8ClNO2 | |
MFCD00012870 | |
glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride | |
Methyl 2-aminoacetathydrochlorid |
Spezifikation
Glycine methyl ester hydrochloride | |
5680-79-5 | |
MFCD00012870 | |
glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride | |
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl 2-aminoacetathydrochlorid | |
122755 | |
99% |
∼175°C (decomposition) | |
C3H8ClNO2 | |
3593644 | |
Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml). | |
[H+].[Cl-].COC(=O)CN | |
125.55 | |
125.56 | |
1 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-139-1
missing translation for 'tsca' : Nein
RUO – Research Use Only